(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
OR5869-500G
APOSOR5869-500GEA 102 EUR
APOSOR5869-500G
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol 98%
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Formel: C₉H₁₂N₂O₄
Molecular Weight: 212,2026 g/mol
Schmelzpunkt: 163…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007359
CAS-Nummer: 2964-48-9