(2S)-2-Pyrrolidinylmethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
OR5872-100G OR5872-1G OR5872-500G
APOSOR5872-100GEA 143 EUR
APOSOR5872-100G APOSOR5872-1G APOSOR5872-500G
(2S)-2-Pyrrolidinylmethanol 98%
(S)-(+)-Prolinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C/2mmHg
Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005255
CAS-Nummer: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2