1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5883-1G
OR5883-250MG
APOSOR5883-1GEA
198
EUR
APOSOR5883-1G
APOSOR5883-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molecular Weight: 199.21 g/mol Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567793 CAS-Nummer: 386715-47-5 |