(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, D(-)-Valinol

OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 102 EUR
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103,16 g/mol
Siedepunkt: 189…190 °C
Schmelzpunkt: 35…36 °C
Dichte: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064297
CAS-Nummer: 4276-09-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR