4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5887-1G OR5887-5G OR5887-10G
APOSOR5887-1GEA 209 EUR
APOSOR5887-1G APOSOR5887-5G APOSOR5887-10G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₄
Schmelzpunkt: 284…286 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568125
CAS-Nummer: 386715-40-8