Ethylpicolinoylacetat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
OR5897-25G
OR5897-500MG
OR5897-5G
APOSOR5897-25GEA
426
EUR
APOSOR5897-25G
APOSOR5897-500MG
APOSOR5897-5G
Ethylpicolinoylacetat 95+%
Ethylpicolinoylacetat
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193,20 g/mol Siedepunkt: 121…123 °C/0,6mmHg Dichte: 1,164 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00094022 CAS-Nummer: 26510-52-1 |