(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Aminomethyl)-1-methylpiperidine
OR5898-1G
OR5898-250MG
APOSOR5898-1GEA
178
EUR
APOSOR5898-1G
APOSOR5898-250MG
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Formel:
C₇H₁₆N₂ Molecular Weight: 128,2153 g/mol Siedepunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738902 CAS-Nummer: 14613-37-7 |