2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
OR5922-1G
OR5922-5G
APOSOR5922-1GEA
221
EUR
APOSOR5922-1G
APOSOR5922-5G
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Molecular Weight: 192.26 g/mol Schmelzpunkt: 69.5…71.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114505 CAS-Nummer: 95539-61-0 UN: 1759 ADR: 8 III |