Methyl-4-amino-3-methylbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
OR5932-100G OR5932-10G OR5932-25G
APOSOR5932-100GEA 48 EUR
APOSOR5932-100G APOSOR5932-10G APOSOR5932-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoat 98%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.19 g/mol
Schmelzpunkt: 116…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00102230
CAS-Nummer: 18595-14-7