trans-4-Methylcyclohexylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR59320-100G OR59320-25G OR59320-5G
APOSOR59320-100GEA 231 EUR
APOSOR59320-100G APOSOR59320-25G APOSOR59320-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine
trans-4-Methylcyclohexylamine
Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 151 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411232
CAS-Nummer: 2523-55-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II