5-Amino-2-methylindol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-5-indolamine, 2-Methylindol-5-ylamine, 5-Amino-2-methyl-1H-indole
OR59321-100G
OR59321-250G
OR59321-25G
OR59321-5G
APOSOR59321-100GEA
219
EUR
APOSOR59321-100G
APOSOR59321-250G
APOSOR59321-25G
APOSOR59321-5G
5-Amino-2-methylindol 95%
5-Amino-2-methylindole
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146.19 g/mol Schmelzpunkt: 153…157 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02093426 CAS-Nummer: 7570-49-2 |