2-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59322-1G OR59322-5G
APOSOR59322-1GEA 125 EUR
APOSOR59322-1G APOSOR59322-5G
2-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
Molecular Weight: 239.0700 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691468
CAS-Nummer: 41491-53-6