Dimethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, Dimethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
OR59327-25G OR59327-5G OR59327-100G
APOSOR59327-25GEA 143 EUR
APOSOR59327-25G APOSOR59327-5G APOSOR59327-100G
Dimethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat 98%
Dimethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172.180 g/mol
Siedepunkt: 122 °C/5mmHg
Dichte: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082719
CAS-Nummer: 10224-72-3