2-Chlor-6-(ethylamino)pyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 190 EUR
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chlor-6-(ethylamino)pyrazin 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Formel: C₈H₁₂ClN₃
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09878382
CAS-Nummer: 957065-84-8