3-Methylbenzo[b]thiophen 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methylbenzothiophene
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 1040 EUR
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Methylbenzo[b]thiophen 96%
3-Methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₈S
Molecular Weight: 148,23 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040243
CAS-Nummer: 1455-18-1