1-Boc-7-methylindol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 7-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 7-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
OR59346-1G
OR59346-5G
APOSOR59346-1GEA
187
EUR
APOSOR59346-1G
APOSOR59346-5G
1-Boc-7-methylindol
1-Boc-7-methylindol
Formel:
C₁₄H₁₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878411 CAS-Nummer: 442910-62-5 |