5-(3-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59364-1G
OR59364-5G
APOSOR59364-1GEA
144
EUR
APOSOR59364-1G
APOSOR59364-5G
5-(3-Chlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure 98%
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01934492 CAS-Nummer: 255876-54-1 |