1-Acetyl-4-chlor-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59366-1G
OR59366-25G
OR59366-5G
APOSOR59366-1GEA
109
EUR
APOSOR59366-1G
APOSOR59366-25G
APOSOR59366-5G
1-Acetyl-4-chlor-1H-indazol 98%
1-Acetyl-4-chlor-1H-indazol
Formel:
C₉H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878372 CAS-Nummer: 145439-15-2 |