4-Brombenzamidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brombenzoesäureamidin Hydrochlorid, 4-Bromphenylamidin Hydrochlorid
OR59369-1G
OR59369-5G
APOSOR59369-1GEA
52.2
EUR
APOSOR59369-1G
APOSOR59369-5G
4-Brombenzamidin Hydrochlorid 98%
4-Brombenzamidin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈BrClN₂ Molecular Weight: 235,51 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464967 CAS-Nummer: 55368-42-8 |