6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59375-1G OR59375-5G
APOSOR59375-1GEA 94.8 EUR
APOSOR59375-1G APOSOR59375-5G
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Formel: C₇H₁₀ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09756956
CAS-Nummer: 945896-32-2