2-Brom-6-ethoxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59382-1G OR59382-250MG
APOSOR59382-1GEA 63.8 EUR
APOSOR59382-1G APOSOR59382-250MG
2-Brom-6-ethoxypyridin 95%
2-Bromo-6-ethoxypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234958
CAS-Nummer: 4645-11-8