4-Nitrobenzolcarboximidamidhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59393-1G OR59393-250MG
APOSOR59393-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59393-1G APOSOR59393-250MG
4-Nitrobenzolcarboximidamidhydrochlorid
4-Nitrobenzolcarboximidamidhydrochlorid
Formel: C₇H₇N₃O₂
Schmelzpunkt: 286…288 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00278833
CAS-Nummer: 15723-90-7