3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-(3-hydroxypropyl)pyrazole
OR59395-1G OR59395-5G
APOSOR59395-1GEA 85.7 EUR
APOSOR59395-1G APOSOR59395-5G
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Formel: C₆H₉BrN₂O
Molecular Weight: 205.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804869
CAS-Nummer: 925180-06-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable