Imidazo[1,2-a]pyridin-7-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59396-1G OR59396-5G
APOSOR59396-1GEA 29 EUR
APOSOR59396-1G APOSOR59396-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-carbonsäure
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Schmelzpunkt: 244…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834781
CAS-Nummer: 648423-85-2