6-Chlor-1-methyl-2-indolboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-1-methylindole-2-boronic acid
OR59404-1G
OR59404-250MG
OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA
597
EUR
APOSOR59404-1G
APOSOR59404-250MG
APOSOR59404-100MG
6-Chlor-1-methyl-2-indolboronsäure 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Formel:
C₉H₉BClNO₂ Molecular Weight: 209.44 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09878352 CAS-Nummer: 957066-11-4 |