1-(Phenylsulfonyl)pyrrolidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR59413-1G OR59413-25G OR59413-5G
APOSOR59413-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59413-1G APOSOR59413-25G APOSOR59413-5G
1-(Phenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(Phenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₃NO₂S
Siedepunkt: 92…96 °C/0,04mmHg
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Dichte: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01055979
CAS-Nummer: 5033-22-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR