Azetidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR59419-5G
OR59419-1G
OR59419-25G
APOSOR59419-5GEA
143
EUR
APOSOR59419-5G
APOSOR59419-1G
APOSOR59419-25G
Azetidin
Azetidin
Formel:
C₃H₇N Molecular Weight: 57.1 g/mol Siedepunkt: 61…62 °C Dichte: 0.847 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –21 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005165 CAS-Nummer: 503-29-7 EINECS: 207-963-8 UN: 2733 ADR: 3+8 II |