2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,3-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2,3-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
OR5943-100G OR5943-25G OR5943-5G
APOSOR5943-100GEA 246 EUR
APOSOR5943-100G APOSOR5943-25G APOSOR5943-5G
2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 97%
2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
Molecular Weight: 213,49 g/mol
Schmelzpunkt: ca 204 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052265
CAS-Nummer: 21938-47-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III