5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR59431-5G
APOSOR59431-5GEA
183
EUR
APOSOR59431-5G
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 220,65 g/mol Schmelzpunkt: 145…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100755 CAS-Nummer: 947-95-5 |