3-Methoxyanthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-methoxybenzoesäure
OR59444-10G OR59444-1G OR59444-5G
APOSOR59444-10GEA 49.3 EUR
APOSOR59444-10G APOSOR59444-1G APOSOR59444-5G
3-Methoxyanthranilsäure
3-Methoxyanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167.16 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075178
CAS-Nummer: 3177-80-8