Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate
OR59446-25G OR59446-5G
APOSOR59446-25GEA 517 EUR
APOSOR59446-25G APOSOR59446-5G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.1891 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07366754
CAS-Nummer: 52913-11-8