5-Brom-2-methylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59447-5G OR59447-25G OR59447-100G
APOSOR59447-5GEA 24.8 EUR
APOSOR59447-5G APOSOR59447-25G APOSOR59447-100G
5-Brom-2-methylpyrimidin
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173.01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375143
CAS-Nummer: 7752-78-5