4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, 5-Chloro-2-methylphenylisocyanate
OR59455-100G OR59455-25G OR59455-5G OR59455-1G
APOSOR59455-100GEA 0 EUR
APOSOR59455-100G APOSOR59455-25G APOSOR59455-5G APOSOR59455-1G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167.6 g/mol
Siedepunkt: 115 °C/5mmHg
Dichte: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00019913
CAS-Nummer: 40411-27-6
UN: 2206
ADR: 6.1 II