Methyl-2-furoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
OR5946-100G
OR5946-25G
OR5946-500G
APOSOR5946-100GEA
92.8
EUR
APOSOR5946-100G
APOSOR5946-25G
APOSOR5946-500G
Methyl-2-furoat
Methyl-2-furoat
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol Siedepunkt: 181 °C Dichte: 1,179 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003236 CAS-Nummer: 611-13-2 EINECS: 210-254-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...