5-Chlor-2-pyrazincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59462-1G OR59462-5G OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G APOSOR59462-10G
5-Chlor-2-pyrazincarbonsäure
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C5H3ClN2O2
Molecular Weight: 158,54 g/mol
Siedepunkt: 330 °C
Schmelzpunkt: 150…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033269
CAS-Nummer: 36070-80-1