Methyl-5-chlorpyrazin-2-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR59463-100G OR59463-25G OR59463-5G
APOSOR59463-100GEA 364 EUR
APOSOR59463-100G APOSOR59463-25G APOSOR59463-5G
Methyl-5-chlorpyrazin-2-carboxylat 98%
Methyl-5-chlorpyrazin-2-carboxylat
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 90,5…91.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632102
CAS-Nummer: 33332-25-1