Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
OR59469-1G OR59469-5G OR59469-25G
APOSOR59469-1GEA 29 EUR
APOSOR59469-1G APOSOR59469-5G APOSOR59469-25G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 201,6501 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501071
CAS-Nummer: 150319-83-8