2-Chlor-3-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
OR59474-5G OR59474-10G OR59474-1G OR59474-25G
APOSOR59474-5GEA 21.9 EUR
APOSOR59474-5G APOSOR59474-10G APOSOR59474-1G APOSOR59474-25G
2-Chlor-3-formylpyridin
2-Chlor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Molecular Weight: 141,56 g/mol
Schmelzpunkt: 46…54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01315308
CAS-Nummer: 36404-88-3