5-Nitro-8-chinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitroxolin
OR5948-100G OR5948-25G
APOSOR5948-100GEA 116 EUR
APOSOR5948-100G APOSOR5948-25G
5-Nitro-8-chinolinol 98%
5-Nitro-8-chinolinol
Formel: C₉H₆N₂O₃
Molecular Weight: 190,16 g/mol
Schmelzpunkt: 181…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006791
CAS-Nummer: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III