Methyl-3,3-dimethoxypropionat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
OR59480-25G OR59480-100G
APOSOR59480-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59480-25G APOSOR59480-100G
Methyl-3,3-dimethoxypropionat 98%
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Formel: C₆H₁₂O₄
Siedepunkt: 76…77 °C/20mmHg
Dichte: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010650
CAS-Nummer: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0