(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
OR5950-100MG OR5950-1G
APOSOR5950-100MGEA 270 EUR
APOSOR5950-100MG APOSOR5950-1G
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol, technische Qualität
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol
Formel: C₄H₆N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 78441-74-4