2,5-Dimethoxyzimtsäure 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,5-Dimethoxycinnamsäure, 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propensäure
OR5958-25G
OR5958-5G
APOSOR5958-25GEA
69.8
EUR
APOSOR5958-25G
APOSOR5958-5G
2,5-Dimethoxyzimtsäure 99+%
2,5-Dimethoxyzimtsäure
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molecular Weight: 208,21 g/mol Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004378 CAS-Nummer: 10538-51-9 |