1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5959-1G
OR5959-100G
APOSOR5959-1GEA
0
EUR
APOSOR5959-1G
APOSOR5959-100G
1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₁₃NO₃ Molecular Weight: 171,19 g/mol Schmelzpunkt: 180…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023706 CAS-Nummer: 25503-90-6 EINECS: 247-049-6 |