(2,4-Dinitrophenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5974-25G OR5974-5G
APOSOR5974-25GEA 212 EUR
APOSOR5974-25G APOSOR5974-5G
(2,4-Dinitrophenyl)essigsäure 98%
(2,4-Dinitrophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 226,15 g/mol
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007227
CAS-Nummer: 643-43-6
EINECS: 211-398-2