3-Amino-N-benzylbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59784-1G OR59784-5G
APOSOR59784-1GEA 94.5 EUR
APOSOR59784-1G APOSOR59784-5G
3-Amino-N-benzylbenzolsulfonamid 97%
3-Amino-N-benzylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂S
Schmelzpunkt: 72…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363817
CAS-Nummer: 303780-52-1