7-Indolboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR59787-1G OR59787-5G
APOSOR59787-1GEA 23.2 EUR
APOSOR59787-1G APOSOR59787-5G
7-Indolboronsäurepinakolester 97%
7-Indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 243.1092 g/mol
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08669591
CAS-Nummer: 642494-37-9