2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
OR59797-100MG
OR59797-1G
APOSOR59797-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR59797-100MG
APOSOR59797-1G
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₇N₃S Molecular Weight: 141.1942 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091098 CAS-Nummer: 2183-66-6 |