Diethylenglycol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-DihydroxidiethyletherDigol2,2'-OxydiethanolDiglycol
APOSOR59808-2.5KGEA 139 EUR
APOSOR59808-2.5KG APOSOR59808-10KG
Diethylenglycol 99%
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 106,12 g/mol
Siedepunkt: 245…246 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2