4-Brom-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR59811-1G OR59811-5G OR59811-100G
APOSOR59811-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59811-1G APOSOR59811-5G APOSOR59811-100G
4-Brom-2-methoxybenzoesäure
4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Schmelzpunkt: 155…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780665
CAS-Nummer: 72135-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III