2-Amino-5-brom-3-iodpyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Brom-3-iodpyridin-2-amin, 5-Brom-3-iod-2-pyridylamin
OR59815-25G
APOSOR59815-25GEA 60.9 EUR
APOSOR59815-25G
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin 96%
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin
Formel: C₅H₄BrIN₂
Molecular Weight: 298,91 g/mol
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659000
CAS-Nummer: 381233-96-1